Principaux documents
T144576
2-[(5-CHLORO-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N-(4-METHYL-1,3-THIAZOL-2-YL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H11ClN4OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.84
Numéro MDL:
Autres remarques