Principaux documents
T144266
ETHYL (8-AMINO-6-BROMOIMIDAZO[1,2-A]PYRAZIN-2-YL)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H11BrN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
299.129
Numéro MDL:
Autres remarques