T143006
4-[1-[(DIETHYLAMINO)ACETYL]-3-(2-THIENYL)-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-5-YL]PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H23N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.478
Numéro MDL:
Autres remarques