T142247
2-(3,5-DIPHENYL-4,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-1-YL)-2-OXOETHYL 1-PIPERIDINECARBODITHIOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H25N3OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.603
Numéro MDL:
Autres remarques