Documents
T140694
DIMETHYL 5-((1,3-BENZODIOXOL-5-YLMETHYLENE)AMINO)ISOPHTHALATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.323
Numéro MDL:
Autres remarques