Principaux documents
T140074
2,4-DICHLOROBENZYL 2-METHYL-3-NITROBENZOATE
AldrichCPR
T140074-100MG
29,00 €
29,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
T140074-100MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H11Cl2NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.165
Numéro MDL:
29,00 €