Documents
T139335
5-(2-AMINO-4,6-DIHYDROXY-5-PYRIMIDINYL)-2-(2-THIENYL)PENTANOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H15N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.346
Numéro MDL:
Autres remarques