Principaux documents
T138851
(3-AMINO-1-BENZOFURAN-2-YL)(4-(3-(DIMETHYLAMINO)PROPOXY)PHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H22N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.41
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.