Principaux documents
T138037
ETHYL 1H-1,2,3-BENZOTRIAZOL-1-YLMETHYL(2-CYANOPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H15N5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.341
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.