Principaux documents
T137006
(3-METHYL-4-NITRO-2-PYRIDINYL)METHYL 4-METHYLBENZENESULFONATE 4-METHYLBENZENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H22N2O8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
494.546
Numéro MDL:
Autres remarques