T136824
(3-AMINO-1-((4-METHYLPHENYL)SULFONYL)-1H-INDOL-2-YL)(PHENYL)METHANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.464
Numéro MDL:
Produits recommandés