Principaux documents
T135909
1,4-BIS(5-CHLORO-2-METHOXYBENZOYL)PIPERAZINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20Cl2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.299
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.