Principaux documents
T134481
5-(2,4,6-TRIHYDROXY-5-PYRIMIDINYL)PENTANOIC ACID
AldrichCPR
T134481-10MG
110,00 €
110,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
T134481-10MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H12N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.206
Numéro MDL:
110,00 €