Principaux documents
T130532
2,5-DIMETHOXYBENZALDEHYDE N-PHENYLTHIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H17N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.397
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.