Principaux documents
T122246
4-OXO-4H-CHROMENE-3-CARBALDEHYDE N-PHENYLTHIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.376
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.