Documents
T116947
N-(2,4-DIFLUOROPHENYL)-3-(5-(2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)-2-FURYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H14F5NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
395.332
Numéro MDL:
Autres remarques