Principaux documents
T116351
3-(2-CHLORO-3-METHOXYPHENYL)-N-(2,4-DIFLUOROPHENYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14ClF2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.745
Numéro MDL:
Autres remarques