Principaux documents
T114391
N(1),N(6)-BIS(2-(4-METHOXYPHENYL)ETHYL)HEXANEDIAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H32N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.534
Numéro MDL:
Autres remarques