Principaux documents
T112186
2-((2,6-DIISOPROPYLANILINO)CARBONYL)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H23NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.411
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.