Principaux documents
T112151
2-((3,5-DIMETHYLANILINO)CARBONYL)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.303
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.