Principaux documents
T111473
DIMETHYL 11-(3-NITROBENZOYL)PYRROLO(1,2-A)(1,10)PHENANTHROLINE-9,10-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H17N3O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
483.441
Numéro MDL:
Autres remarques