Principaux documents
T111112
2-((2-((2-CARBOXYBENZOYL)AMINO)-4-NITROANILINO)CARBONYL)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H15N3O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.38
Numéro MDL:
Autres remarques