Principaux documents
T111090
2-((3-((2-CARBOXYBENZOYL)AMINO)ANILINO)CARBONYL)BENZOIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.383
Numéro MDL:
Autres remarques