Principaux documents
T108898
2,4-DICHLORO-N-(3,5-DIMETHYLPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H13Cl2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.183
Numéro MDL:
Autres remarques