Principaux documents
T108804
1-(2-OXO-2-(2-TOLUIDINO)ETHYL)-4-(2-THIENYL)PYRIMIDIN-1-IUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16ClN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
345.854
Numéro MDL:
Autres remarques