Documents
T108472
4-TERT-BUTYLPHENYL 1,2,3,4-TETRAHYDRO-9-ACRIDINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H25NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.472
Numéro MDL:
Autres remarques