Principaux documents
T108332
ETHYL (2,3-DIMETHYLANILINO)ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H17NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.275
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.