Principaux documents
T108235
ETHYL 7-METHOXY-1-(2-NITROBENZOYL)PYRROLO(1,2-A)QUINOLINE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H18N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.41
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.