Principaux documents
T108200
DIMETHYL 3-(4-NITROBENZOYL)BENZO(F)PYRROLO(1,2-A)QUINOLINE-1,2-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H18N2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
482.454
Numéro MDL:
Autres remarques