Principaux documents
T107751
3,4,5-TRIMETHOXY-N-(2-METHYLPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
T107751-100MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Changer de vue
T107751-100MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H19NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.345
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025