Principaux documents
T107573
N-(3-CHLORO-2-METHYLPHENYL)-3-(5-(2-CHLOROPHENYL)-2-FURYL)-2-PROPENAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H15Cl2NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.254
Numéro MDL:
Autres remarques