Documents
T106402
N-(2-ETHYL-6-METHYLPHENYL)-2-(2,4,6-TRICHLOROPHENOXY)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16Cl3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.682
Numéro MDL:
Autres remarques