Principaux documents
T106224
N-(3-CHLOROPHENYL)-2-(2,6-DICHLOROPHENOXY)ACETAMIDE
AldrichCPR
T106224-100MG
29,00 €
29,00 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025
Changer de vue
T106224-100MG
29,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H10Cl3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.6
Numéro MDL:
29,00 €
Date d'expédition estimée le15 mai 2025