Documents
T105651
N-(5-CHLORO-2-METHOXYPHENYL)-3-(4-METHOXYPHENYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H18ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.791
Numéro MDL:
Autres remarques