Principaux documents
T104442
N-(3-CHLORO-4-METHOXYPHENYL)-2-(3-METHOXYPHENOXY)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H16ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.763
Numéro MDL:
Autres remarques