Principaux documents
T103543
5-BROMO-2-FLUORO-N-(3-METHOXYPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H11BrFNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.152
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.