T102342
3-(5-(4-CHLOROPHENYL)-2-FURYL)-N-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)PROPANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H15ClF3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.796
Numéro MDL:
Produits recommandés