Principaux documents
T100773
7-CHLORO-4-(4-MORPHOLINYL)QUINOLINE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
T100773-100MG
70,10 €
70,10 €
Date d'expédition estimée le09 mai 2025
Changer de vue
T100773-100MG
70,10 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H14BrClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.626
Numéro MDL:
70,10 €
Date d'expédition estimée le09 mai 2025