Principaux documents
SM60100205
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 100 μm, pore diameter 60 nm, pore size 125 nm (interpore distance), size 20 mm × 20 mm, pkg of 5 pieces
5 EA
869,00 €
869,00 €
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 EA
869,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Al
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
869,00 €
Date d'expédition estimée le30 avril 2025
Devis pour commande en gros
Description
Pore geometry: trigonal arrangement
Conditionnement
pkg of 5 pieces
Taille
20 mm × 20 mm
Épaisseur
100 μm
Dimension de pores
125 nm (interpore distance)
60 nm pore diameter
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable