Principaux documents
SLW4980-10
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
10 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 4980-10
12 EA
253,00 €
253,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025
Changer de vue
12 EA
253,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
253,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025
Matériaux
Pyrex flask
flat bottom
Joint
joint neckNARROW-NECK
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduated
without cap
heavy duty
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 4980-10
Hauteur
50 mm
D.E. du corps
31 mm
Capacité
10 mL
10 mL
D.I. du col
10 mm
Taille de l'obturateur
10
Raccords
narrow neck
Description générale
  • Mechanically stronger than standard flasks
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims to reduce chipping and breakage
Autres remarques
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.