Documents
SIK7114-10
Sigma-Aldrich
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecylphosphonic acid
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H6F17O3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
528.10
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥95%
Forme
solid
Durée de conservation
3 years under the recommended conditions
Couleur
white
InChI
1S/C10H6F17O3P/c11-3(12,1-2-31(28,29)30)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)9(23,24)10(25,26)27/h1-2H2,(H2,28,29,30)
Clé InChI
CETXMCMQEXPPLV-UHFFFAOYSA-N
Application
This coupling agent is used to create water repellent and/or lubrificated surfaces.
Informations légales
Product of SiKEMIA
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable