Principaux documents
SIBNC
Sigma-Aldrich
Boron Nitride on SiO2/Si Substrate
SIBNC
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
MA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
Fabricant/nom de marque
SIBNC
L × l
10 mm × 10 mm , coupon
die thickness
525 μm , silicon