Principaux documents
S997692
3-{[4-(1H-INDOL-3-YLMETHYL)-1-PIPERAZINYL]METHYL}-1H-INDOLE
AldrichCPR
S997692-25MG
70,10 €
70,10 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S997692-25MG
70,10 €
About This Item
Formule linéaire :
C22H24N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.463
Numéro MDL:
70,10 €