Principaux documents
S996963
BENZOIC ACID 2,2,2-TRICHLORO-1-((MORPHOLINE-4-CARBONYL)-AMINO)-ETHYL ESTER
AldrichCPR
25MG
70,10 €
70,10 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025
Changer de vue
25MG
70,10 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H15Cl3N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.646
Numéro MDL:
70,10 €
Date d'expédition estimée le08 avril 2025