Principaux documents
S992070
N-(1-BENZYLAMINO-2,2-DICHLORO-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
25MG
70,10 €
70,10 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025
Changer de vue
25MG
70,10 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H16Cl2N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.225
Numéro MDL:
70,10 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025