Principaux documents
S990574
2-NITRO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2-CHLORO-PHENYLAMINO)-ETHYL)-BENZAMIDE
AldrichCPR
10MG
70,10 €
70,10 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025
Changer de vue
10MG
70,10 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H11Cl4N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.085
Numéro MDL:
70,10 €
Date d'expédition estimée le25 mai 2025