Principaux documents
S988553
(2-HYDROXY-1,1-DIMETHYL-ETHYL)-TRIMETHYL-AMMONIUM, IODIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C7H18INO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.132
Numéro MDL:
Autres remarques