Principaux documents
S986674
BENZIL BIS(THIOSEMICARBAZONE)
AldrichCPR
S986674-100MG
158,00 €
158,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S986674-100MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H16N6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.474
Numéro MDL:
158,00 €