Principaux documents
S984701
1,4-BIS(2-CHLOROETHYLSULFONYL)BUTANE
AldrichCPR
S984701-250MG
177,00 €
177,00 €
Check Cart for Availability
Changer de vue
S984701-250MG
177,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H16Cl2O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
311.248
Numéro MDL:
177,00 €