Principaux documents
S984272
FORMIC N2-PHENYLHYDRAZIDE
AldrichCPR
S984272-250MG
36,50 €
36,50 €
Date d'expédition estimée le26 avril 2025
Changer de vue
S984272-250MG
36,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H8N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.155
Numéro MDL:
36,50 €
Date d'expédition estimée le26 avril 2025